Merck
KEY771306010
Key Organics / BIONET
(1S)-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.67
Número MDL:
Iupac Name
(1S)-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12;/h4-6,10H,1-3,12H2;1H/t10-;/m0./s1
Clave InChI
NERMSLPTMJQXPR-PPHPATTJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7327
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)