Merck
KEY771305842
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(2S)-piperidin-2-yl]benzoate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-[(2S)-2-piperidinyl]benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-13(15)11-7-5-10(6-8-11)12-4-2-3-9-14-12;/h5-8,12,14H,2-4,9H2,1H3;1H/t12-;/m0./s1
Clave InChI
JHDNHEWPPXDXMA-YDALLXLXSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7180
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7180
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)