KEY466135795
Key Organics / BIONET
5-methoxy-3-methyl-4-nitro-1,2-benzoxazole
About This Item
Iupac Name
5-methoxy-3-methyl-4-nitrobenzo[d]isoxazole
Inchi Code
1S/C9H8N2O4/c1-5-8-6(15-10-5)3-4-7(14-2)9(8)11(12)13/h3-4H,1-2H3
InChI key
LEZMSQWXQRQOKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00016
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)