Merck
KEY466132813
Key Organics / BIONET
(3Z)-3-[2-(2,5-dichlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
382.25
Número MDL:
Iupac Name
(3Z)-1-phenyl-1H-indole-2,3-dione 3-[(2,5-dichlorophenyl)hydrazone]
Inchi Code
1S/C20H13Cl2N3O/c21-13-10-11-16(22)17(12-13)23-24-19-15-8-4-5-9-18(15)25(20(19)26)14-6-2-1-3-7-14/h1-12,23H/b24-19-
Clave InChI
ZDFFTLGLNOMTTD-CLCOLTQESA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11L-367S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11L-367S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)