KEY466132786
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
About This Item
Iupac Name
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C20H12Cl2N2OS/c21-17-8-6-13(11-18(17)22)20(25)24-15-7-9-19(14(10-15)12-23)26-16-4-2-1-3-5-16/h1-11H,(H,24,25)
Clave InChI
GCSQBYDXAJUVOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-615S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)