KEY466131790
Key Organics / BIONET
N-[5-cyano-2-(phenylsulfanyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
About This Item
Iupac Name
N-[5-cyano-2-(phenylsulfanyl)phenyl]-4-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C20H13FN2OS/c21-16-9-7-15(8-10-16)20(24)23-18-12-14(13-22)6-11-19(18)25-17-4-2-1-3-5-17/h1-12H,(H,23,24)
Clave InChI
UZJABMWPEVXCBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10K-604S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)