Merck
KEY465203118
Key Organics / BIONET
methyl 4-(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propoxy)-2-hydroxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
325.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-{3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propoxy}-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-8-5-9-22-11-6-7-12(13(18)10-11)14(19)21-4/h6-7,10,18H,5,8-9H2,1-4H3,(H,17,20)
Clave InChI
DGRUQTFSCJLSSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2954
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2954
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)