Merck
KEY465202024
Key Organics / BIONET
4-bromo-3-methyl-N-[(6-nitro-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
365.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3-methyl-N-[(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H13BrN2O4/c1-9-4-11(2-3-12(9)16)17-7-10-5-14-15(22-8-21-14)6-13(10)18(19)20/h2-6,17H,7-8H2,1H3
Clave InChI
OBMAZRSHBBGUQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0316
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0316
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)