Merck
KEY465202022
Key Organics / BIONET
4-[(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoyl]phenyl thiophene-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
352.39
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2E)-3-(4-fluorophenyl)-2-propenoyl]phenyl 2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H13FO3S/c21-16-8-3-14(4-9-16)5-12-18(22)15-6-10-17(11-7-15)24-20(23)19-2-1-13-25-19/h1-13H/b12-5+
Clave InChI
HBIOYQKGDGYFBQ-LFYBBSHMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0308
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0308
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)