Merck
KEY465201267
Key Organics / BIONET
4-ethyl-3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)hexanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
275.35
Número MDL:
Iupac Name
4-ethyl-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO3/c1-3-11(4-2)14(9-15(18)19)17-10-12-7-5-6-8-13(12)16(17)20/h5-8,11,14H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)
Clave InChI
ACSPQRZSBZMWMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9T-0047
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9T-0047
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)