Merck
KEY465199383
Key Organics / BIONET
N-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)methanesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S2/c1-11(15(2,12)13)9-10-7-5-3-4-6-8(7)14-9/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
KKIHZYSQJRUSRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7W-0861
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0861
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)