Merck
KEY465197807
Key Organics / BIONET
3-chloro-2-[(2E)-2-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]hydrazin-1-yl]-5-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
325.72
MDL number:
Iupac Name
(1E,2E)-3-phenyl-2-propenal [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]hydrazone
Inchi Code
1S/C15H11ClF3N3/c16-13-9-12(15(17,18)19)10-20-14(13)22-21-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-10H,(H,20,22)/b7-4+,21-8+
InChI key
FUNFZJICKMMMOC-WXEZRFCZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-082
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-082
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)