Merck
KEY465197804
Key Organics / BIONET
2-ethoxy-N-[(1E)-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethenyl]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.31
Número MDL:
Iupac Name
2-ethoxy-N-[(E)-1-(methylsulfanyl)-2-nitroethenyl]aniline
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c1-3-16-10-7-5-4-6-9(10)12-11(17-2)8-13(14)15/h4-8,12H,3H2,1-2H3/b11-8+
Clave InChI
HEXHANQDPJNWJT-DHZHZOJOSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-076
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-076
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)