KEY465197534
Key Organics / BIONET
3-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]propane-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
3-chloro-N-(4-fluorobenzyl)-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13ClFNO2S/c11-6-1-7-16(14,15)13-8-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,13H,1,6-8H2
InChI key
FCQCVXJJAZGSRC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5X-0836
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5X-0836
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)