Merck
KEY465197510
Key Organics / BIONET
2-phenyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.19
Número MDL:
Iupac Name
2-phenyl-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7F3N2O2/c13-12(14,15)9-8(11(18)19)6-16-10(17-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,18,19)
Clave InChI
ANRSNMBBSUTAEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5W-1087
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5W-1087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)