KEY465196360
Key Organics / BIONET
4-ethyl-5-[1-(4-methoxybenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
About This Item
Iupac Name
4-ethyl-5-{1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C16H22N4O3S2/c1-3-20-15(17-18-16(20)24)12-8-10-19(11-9-12)25(21,22)14-6-4-13(23-2)5-7-14/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3,(H,18,24)
Clave InChI
UVOXSHKDDMJPJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1302
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)