Merck
KEY465196281
Key Organics / BIONET
(3E)-4-{2-azatricyclo[9.4.0.0³,?]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-yl}-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.31
Número MDL:
Iupac Name
(3E)-4-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Inchi Code
1S/C18H14F3NO/c19-18(20,21)17(23)11-12-22-15-7-3-1-5-13(15)9-10-14-6-2-4-8-16(14)22/h1-8,11-12H,9-10H2/b12-11+
Clave InChI
LKQOFVWNMUXVCW-VAWYXSNFSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-0600
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-0600
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)