Merck
KEY465195910
Key Organics / BIONET
6-methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.24
Número MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-6-methyl-5-phenylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c1-9-12(10-5-3-2-4-6-10)7-11(8-14)13(16)15-9/h2-7H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
OEKMRMSCUYJJHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4J-357S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4J-357S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)