Merck
KEY465195804
Key Organics / BIONET
3-[(2E)-2-[(4-methylphenyl)methylidene]hydrazin-1-yl]-1,2-dihydroquinoxalin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.31
Número MDL:
Iupac Name
4-methylbenzaldehyde (3-oxo-3,4-dihydro-2-quinoxalinyl)hydrazone
Inchi Code
1S/C16H14N4O/c1-11-6-8-12(9-7-11)10-17-20-15-16(21)19-14-5-3-2-4-13(14)18-15/h2-10H,1H3,(H,18,20)(H,19,21)/b17-10+
Clave InChI
CARPROJTONAMLC-LICLKQGHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-965
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-965
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)