Merck
KEY465194990
Key Organics / BIONET
[2-(phenylsulfanyl)pyridin-3-yl]methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.29
Número MDL:
Iupac Name
[2-(phenylsulfanyl)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H11NOS/c14-9-10-5-4-8-13-12(10)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-8,14H,9H2
Clave InChI
AITNVOMCXOUNME-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3L-408S
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-408S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)