Merck
KEY458251782
Key Organics / BIONET
1-ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.29
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H17N3O2/c1-2-13-7-9-14(10-8-13)11-3-5-12(6-4-11)15(16)17/h3-6H,2,7-10H2,1H3
Clave InChI
XEWICNRVCQLKIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/5R-1529
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/5R-1529
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)