KEY448894265
Key Organics / BIONET
5-{[(3,4-dichlorophenyl)methyl]sulfanyl}-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-[(3,4-dichlorobenzyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H7Cl2N3S2/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-15-9-14-13-8(12)16-9/h1-3H,4H2,(H2,12,13)
Clave InChI
CWHKSVGUSBSCQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-1995
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)