Merck
KEY432442013
Key Organics / BIONET
methyl N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
340.63
Número MDL:
Iupac Name
methyl propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H16Cl3NO3/c1-3-4-17(13(18)19-2)5-6-20-12-10(15)7-9(14)8-11(12)16/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HFMWQXNBQUMFSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0143
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0143
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)