KEY428742034
Key Organics / BIONET
methyl 2-[(2-cyano-3-fluorophenyl)sulfanyl]acetate
About This Item
Iupac Name
methyl [(2-cyano-3-fluorophenyl)sulfanyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H8FNO2S/c1-14-10(13)6-15-9-4-2-3-8(11)7(9)5-12/h2-4H,6H2,1H3
Clave InChI
IAOOECWHCYANCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-6753
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)