Merck
KEY428412376
Key Organics / BIONET
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-1,6-naphthyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.09
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydro[1,6]naphthyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-8-2-1-6-5-10-4-3-7(6)11-8;/h1-2,10H,3-5H2;1H
Clave InChI
FRACHJCOMOVESL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4303
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4303
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)