KEY428412290
Key Organics / BIONET
2-methyl-1-nitroprop-1-ene
About This Item
Iupac Name
2-methyl-1-nitro-1-propene
Inchi Code
1S/C4H7NO2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
Clave InChI
VXMMUDFDTWWSQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2012
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)