KEY394378947
Key Organics / BIONET
(5-bromo-2-chloropyridin-4-yl)methanol
About This Item
mp
151 - 154
Iupac Name
(5-bromo-2-chloro-4-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-5-2-9-6(8)1-4(5)3-10/h1-2,10H,3H2
Clave InChI
OFGOXDSEEYDXQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DH-0704
Melting Point
151 - 154
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DH-0704
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)