KEY388193190
Key Organics / BIONET
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
mp
122-124
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
Clave InChI
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4574
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)