Merck
KEY375227038
Key Organics / BIONET
methyl 7-ethoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
mp
99 - 101
Iupac Name
methyl 7-ethoxybenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O4/c1-3-15-9-6-4-5-8-7-10(12(13)14-2)16-11(8)9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NFSLBOPJUNQAHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LG-0738
Melting Point
99 - 101
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LG-0738
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)