Merck
KEY375227027
Key Organics / BIONET
2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.18
Número MDL:
mp
251 - 253
Iupac Name
2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(6H)-one
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c1-5-4-8(12)11-7(9-5)3-6(2)10-11/h3-4,9H,1-2H3
Clave InChI
UCUMKKHYHUXXSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LG-0715
Melting Point
251 - 253
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LG-0715
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)