Merck
KEY370561087
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-phenylpyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
309.3C at 760 mmHg
mp
73-75
Iupac Name
5-bromo-2-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H8BrN/c12-10-6-7-11(13-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
PRNGIODVYLTUKH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-2050
Boiling point
309.3C at 760 mmHg
Melting Point
73-75
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)