Merck
KEY366276645
Key Organics / BIONET
N-[4-iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
345.06
Número MDL:
mp
143 - 145
Iupac Name
N-[4-iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F3INO2/c1-5(15)14-7-3-2-6(13)4-8(7)16-9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
VKFCCXQAJIOELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CG-0711
Melting Point
143 - 145
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CG-0711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)