Merck
KEY332645048
Key Organics / BIONET
4-[(phenylamino)methyl]piperidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.29
Número MDL:
mp
144 - 146
Iupac Name
4-(anilinomethyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c15-12(6-8-13-9-7-12)10-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-15H,6-10H2
Clave InChI
BGZVNEQHXCWLLO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FF-0107
Melting Point
144 - 146
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FF-0107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)