Merck
KEY293014887
Key Organics / BIONET
2,3,10,12-tetraazatricyclo[7.3.1.0?,��ideca-1(12),5(13),6,8-tetraene-4,11-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
> 320
Iupac Name
1H-pyridazino[3,4,5-de]quinazoline-3,8(2H,7H)-dione
Inchi Code
1S/C9H6N4O2/c14-8-4-2-1-3-5-6(4)7(12-13-8)11-9(15)10-5/h1-3H,(H,13,14)(H2,10,11,12,15)
InChI key
UMJQZOCJROWRAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/EE-0707
Melting Point
> 320
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/EE-0707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)