Merck
KEY293014881
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-[1-(4-chloro-2-formylphenyl)piperidin-3-yl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
338.83
Número MDL:
mp
111 - 113
Iupac Name
tert-butyl 1-(4-chloro-2-formylphenyl)-3-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H23ClN2O3/c1-17(2,3)23-16(22)19-14-5-4-8-20(10-14)15-7-6-13(18)9-12(15)11-21/h6-7,9,11,14H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,19,22)
Clave InChI
XTLAVSHUEBPITK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DE-0707
Melting Point
111 - 113
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DE-0707
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)