KEY240887166
Key Organics / BIONET
2-chloro-6-(hydroxymethyl)-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridin-3-ol
About This Item
mp
96 - 98
Iupac Name
2-chloro-6-(hydroxymethyl)-4-((trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-3-ol
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2Si/c1-16(2,3)5-4-8-6-9(7-14)13-11(12)10(8)15/h6,14-15H,7H2,1-3H3
Clave InChI
UPUKXPTXCGNQJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GD-0009
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)