Merck
KEY189464690
Key Organics / BIONET
tert-butyl 2-(4-hydroxyphenoxy)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-hydroxyphenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-12(2,3)16-11(14)8-15-10-6-4-9(13)5-7-10/h4-7,13H,8H2,1-3H3
Clave InChI
YYDLJZGSVBZPSF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7R-0603
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7R-0603
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)