KEY187620403
Key Organics / BIONET
ethyl 1,6-dimethyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
mp
175 - 176
Iupac Name
ethyl 1,6-dimethyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H18N2O3/c1-4-20-14(18)12-10(2)17(3)15(19)16-13(12)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,13H,4H2,1-3H3,(H,16,19)
InChI key
GRZXAQPDZOWXCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HA-0233
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)