Merck
KEY182144899
Key Organics / BIONET
1-(5-chloro-2-nitrophenyl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.69
MDL number:
mp
69 - 70
Iupac Name
1-(5-chloro-2-nitrophenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2/c12-9-4-5-10(14(15)16)11(8-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI key
MTVDYRBCOYNKQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HC-0728
Melting Point
69 - 70
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HC-0728
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)