Merck
KEY128004570
Key Organics / BIONET
5-bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
mp
219 - 211
Iupac Name
5-bromo-1H-indole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-5,11H
Clave InChI
CFABANPJKXPUFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LA-0923
Melting Point
219 - 211
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LA-0923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)