Merck
KEY128004155
Key Organics / BIONET
tert-butyl 4-{2-[4-(hydrazinecarbonyl)piperidin-1-yl]ethyl}piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
355.48
Número MDL:
mp
136 - 138
Iupac Name
tert-butyl 4-{2-[4-(hydrazinocarbonyl)-1-piperidinyl]ethyl}-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H33N5O3/c1-17(2,3)25-16(24)22-12-10-21(11-13-22)9-8-20-6-4-14(5-7-20)15(23)19-18/h14H,4-13,18H2,1-3H3,(H,19,23)
Clave InChI
GEEWDLOQYUUIPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0842
Melting Point
136 - 138
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0842
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)