Merck
KEY090496956
Key Organics / BIONET
4-(thiomorpholin-4-yl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.3
Número MDL:
mp
63 - 65
Iupac Name
4-(4-thiomorpholinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13NOS/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-4,9H,5-8H2
Clave InChI
HUIFLINWAKWOBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12Z-0704
Melting Point
63 - 65
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12Z-0704
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)