Merck
KEY040898029
Key Organics / BIONET
1-(5-nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.24
Número MDL:
mp
186 - 188
Iupac Name
1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13N3O4/c15-11(16)8-3-5-13(6-4-8)10-2-1-9(7-12-10)14(17)18/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,15,16)
Clave InChI
RKRUADFRDLUFHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2Y-0705
Melting Point
186 - 188
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2Y-0705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)