KEY017860979
Key Organics / BIONET
1-(3-nitropyridin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
mp
144 - 146
Iupac Name
1-(3-nitro-2-pyridinyl)proline
Inchi Code
1S/C10H11N3O4/c14-10(15)8-4-2-6-12(8)9-7(13(16)17)3-1-5-11-9/h1,3,5,8H,2,4,6H2,(H,14,15)
Clave InChI
RQFITJCVQDONTL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10W-0322
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)