KEY007387614
Key Organics / BIONET
6-methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)pyridin-3-ol
About This Item
mp
138 - 141
Iupac Name
6-methyl-2-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C8H8F3NO2/c1-4-2-3-5(13)6(12-4)7(14)8(9,10)11/h2-3,7,13-14H,1H3
Clave InChI
BWSYNBIGBLNASM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7T-0235
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)