Merck
KEY003450031
Key Organics / BIONET
(1H-indazol-6-yl)thiourea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
mp
207
Iupac Name
N-(1H-indazol-6-yl)thiourea
Inchi Code
1S/C8H8N4S/c9-8(13)11-6-2-1-5-4-10-12-7(5)3-6/h1-4H,(H,10,12)(H3,9,11,13)
Clave InChI
ZEZWIBRGVUVPJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6P-044
Melting Point
207
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6P-044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)