Merck
KEY001155537
Key Organics / BIONET
3,3-bis[(4-chlorophenyl)methyl]pentane-2,4-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
349.26
Número MDL:
mp
109 - 111
Iupac Name
3,3-bis(4-chlorobenzyl)-2,4-pentanedione
Inchi Code
1S/C19H18Cl2O2/c1-13(22)19(14(2)23,11-15-3-7-17(20)8-4-15)12-16-5-9-18(21)10-6-16/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Clave InChI
BWARYGHRIRQXMS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9M-735
Melting Point
109 - 111
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9M-735
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)