Merck
KEY001153272
Key Organics / BIONET
methyl 4-{[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}butanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.26
Número MDL:
mp
91 - 92
Iupac Name
methyl 4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O2/c1-19-11(18)3-2-6-17-10-5-4-8(7-9(10)16)12(13,14)15/h4-5,7,17H,2-3,6,16H2,1H3
Clave InChI
BHMRIWNNVWWWAP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8L-919
Melting Point
91 - 92
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8L-919
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)