JWPH98890B6E
J & W Pharmlab LLC
7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
7-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClN.ClH/c11-10-2-1-8-3-5-12-6-4-9(8)7-10;/h1-2,7,12H,3-6H2;1H
Clave InChI
HWQSLKPVDFEBPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R2196S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)