Merck
JWPH95E08D38
J & W Pharmlab LLC
cis-3-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-3-methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-6-3-4-8-5-7(6)9-2;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7+;/m1./s1
Clave InChI
MAORXTSKSCEPHH-HHQFNNIRSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1668S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/60R1668S
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)